accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOH

CAS RN 33632-74-5

IUPAC Nor: 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-2-carboxylic acid
Synonymes: 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 194.19
Formule moléculaire: C10H10O4
InChi Key: BYYFEADAQZCIGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1CCOC2=CC=CC=C2O1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats