accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3289-28-9

IUPAC Nor: ethyl cyclohexanecarboxylate
Synonymes: cyclohexanecarboxylic acid, ethyl ester
Poids moléculaire (g/mol): 156.23
Formule moléculaire: C9H16O2
InChi Key: JJOYCHKVKWDMEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1CCCCC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats