CAS RN 32595-49-6
IUPAC Nor:
4-(2-aminoacetamido)butanoic acid
Synonymes:
4-(2-aminoacetamido)butanoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
160.17
Formule moléculaire:
C6H12N2O3
InChi Key:
FNSFAHRUVVKKMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NCC(=O)NCCCC(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide glycyl-4-aminobutyrique 95,0+%, TCI America™
CAS: 32595-49-6 Formule moléculaire: C6H12N2O3 Poids moléculaire (g/mol): 160.173 Numéro MDL: MFCD00056123 Clé InChI: FNSFAHRUVVKKMM-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 99281 Nom de l’IUPAC: Acide 4-[(2-aminoacétyl)aminés]butanoïque SOURIRES: C(CC(=O)O)CNC(=O)CN