accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 325461-35-6

H3CCH3CH3OOOCH3CH3CH3O

CAS RN 325461-35-6

IUPAC Nor: 2,5-bis[(3,7-dimethyloctyl)oxy]benzene-1,4-dicarbaldehyde
Synonymes: 2,5-bis[(3,7-dimethyloctyl)oxy]benzene-1,4-dicarbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 446.67
Formule moléculaire: C28H46O4
InChi Key: JMACLBZCZVVLDQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CCCC(C)CCOC1=CC(C=O)=C(OCCC(C)CCCC(C)C)C=C1C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats