CAS RN 3222-50-2
IUPAC Nor:
4-methylpyridine-3-carboxylic acid
Synonymes:
4-methylpyridine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
137.14
Formule moléculaire:
C7H7NO2
InChi Key:
ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=NC=C1C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide 4-méthylpyridine-3-carboxylique, 97%
CAS: 3222-50-2 Formule moléculaire: C7H7NO2 Poids moléculaire (g/mol): 137.14 Numéro MDL: MFCD00128869 Clé InChI: ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-methylnicotinic acid,4-methylpyridine-3-carboxylicacid,4-methyl-3-pyridinecarboxylic acid,3-pyridinecarboxylic acid, 4-methyl,4-methyl-nicotinic acid,pubchem16270,acmc-1ags3,ksc223o4t,cbi-bb zero/009371,3-pyridinecarboxylic acid,4-methyl PubChem CID: 229163 Nom de l’IUPAC: Acide 4-méthylpyridine-3-carboxylique SOURIRES: CC1=C(C=NC=C1)C(=O)O