accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONHNH2HN

CAS RN 321309-24-4

IUPAC Nor: 1H-indole-7-carbohydrazide
Synonymes: 1H-indole-7-carbohydrazide
Poids moléculaire (g/mol): 175.19
Formule moléculaire: C9H9N3O
InChi Key: NCFMBDUFIJHHAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NNC(=O)C1=C2NC=CC2=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats