CAS RN 316-42-7
IUPAC Nor:
dihydrogen (1R)-1-{[(2S,3R,11bS)-3-ethyl-9,10-dimethoxy-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-yl]methyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dichloride
Synonymes:
emetine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol):
553.57
Formule moléculaire:
C29H42Cl2N2O4
InChi Key:
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
SMILES:
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC[C@H]1CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]1NCCC2=CC(OC)=C(OC)C=C12
1
–
2
de
2
résultats
1
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Émetine, Dihydrochlorure
Alcaloïde principal de l’ipéca, isolé des racines fondamentales d’Uragoga ipecacuanha.
2
R&D Systems™ Dihydrochlorure d’émétine
inhibiteur de la polymérase à ARN; inhibe la réplication d’une large gamme de virus à ARN et ADN, y compris le SARS-CoV-2 et le Zika