missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Émetine, Dihydrochlorure

Numéro de catalogue. 324693250MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
324693250MG 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 324693250MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 324693250MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Alcaloïde principal de l’ipéca, isolé des racines fondamentales d’Uragoga ipecacuanha.

Alcaloïde principal de l’ipéca, isolé des racines fondamentales d’Uragoga ipecacuanha . Bloque irréversiblement la synthèse des protéines chez les eucaryotes en inhibant le mouvement des ribosomes le long de l’ARNm. Induit une hypotension en bloquant les adrénorécepteurs. Interfère avec l’analyse cytométrique de la réplication de l’ADN au début de la phase S. Également identifié comme un inhibiteur spécifique de la stabilité et de l’activité transcriptionnelle de la protéine HIF-2α (IC50 ≤1 μM.

Spécifications

Couleur Blanc avec une teinte jaune pâle
Aperçu général 98% par HPLC et titration (base séchée) (méthode de l’acide perchlorique)
Protéines cibles Déplacement des ribosomes le long de l’ARNm
CAS 316-42-7
Formule moléculaire C29H40N 2O4·2HCl
Poids de formule 553,6g/mol
Solubilité EtOH ouH 2O
Contenu et stockage Hygroscopique, protégez de la lumière
Forme Solide
Quantité 250 mg