accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNHNHN

CAS RN 315-30-0

IUPAC Nor: 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Synonymes: ALLO allopurinol tad brand lopurin zygout basf brand of allopurinol wellcome brand of allopurinol tad brand of allopurinol aps brand of allopurinol hexal brand of allopurinol allopurinol dorsch brand
Poids moléculaire (g/mol): 136.11
Formule moléculaire: C5H4N4O
InChi Key: OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1N=CN=C2NNC=C12
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)