CAS RN 30673-60-0
IUPAC Nor:
propyl decanoate
Synonymes:
propyl decanoate
Poids moléculaire (g/mol):
214.35
Formule moléculaire:
C13H26O2
InChi Key:
OVFMRFMJVFDSAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCCC(=O)OCCC
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
N-décanoate de propyle, 98%
N-décanoate de propyle, 98%
CAS: 30673-60-0 Formule moléculaire: C13H26O2 Poids moléculaire (g/mol): 214.349 Numéro MDL: MFCD00056329 Clé InChI: OVFMRFMJVFDSAA-UHFFFAOYSA-N Synonyme: n-propyl decanoate,decanoic acid, propyl ester,propyl caprate,capric acid propyl ester,unii-s0he9grs1w,decanoic acid, propylester,s0he9grs1w,propyl caprate natural,propyl caprate decanoate,n-propyldecanoate PubChem CID: 121739 ChEBI: CHEBI:86973 Nom de l’IUPAC: Décanoate propyle SOURIRES: CCCCCCCCCC(=O)OCCC