CAS RN 30293-86-8
IUPAC Nor:
methyl 2-isocyanato-3-methylbutanoate
Synonymes:
methyl 2-isocyanato-3-methylbutanoate
Poids moléculaire (g/mol):
157.17
Formule moléculaire:
C7H11NO3
InChi Key:
JCVZXXSBCISMLJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC(=O)C(N=C=O)C(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Méthyl (S)-(-)-2-Isocyanato-3-méthylbutyrate 98,0+%, TCI America™
CAS: 30293-86-8 Formule moléculaire: C7H11NO3 Poids moléculaire (g/mol): 157.169 Numéro MDL: MFCD00191531 Clé InChI: JCVZXXSBCISMLJ-LURJTMIESA-N Synonyme: (S)-(-)-2-Isocyanato-3-methylbutyric Acid Methyl Ester, Methyl (S)-(-)-2-Isocyanatoisovalerate PubChem CID: 10397066 Nom de l’IUPAC: méthyle (2S)-2-isocyanato-3-méthylbutanoate SOURIRES: CC(C)C(C(=O)OC)N=C=O