CAS RN 29488-24-2
CAS RN 29488-24-2
IUPAC Nor:
2-bromo-5-phenylthiophene
Synonymes:
2-bromo-5-phenylthiophene
Poids moléculaire (g/mol):
239.13
Formule moléculaire:
C10H7BrS
InChi Key:
RVCTZBRMQZWVDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC=C(S1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Bromo-5-phenylthiophene 97.0+%, TCI America™
CAS: 29488-24-2 Formule moléculaire: C10H7BrS Poids moléculaire (g/mol): 239.13 Numéro MDL: MFCD00159575 Clé InChI: RVCTZBRMQZWVDA-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 2776313 Nom IUPAC: 2-bromo-5-phenylthiophene SMILES: C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)Br