accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrFOH2N

CAS RN 292621-45-5

IUPAC Nor: 4-bromo-2-fluorobenzamide
Synonymes: 4-bromo-2-fluorobenzamide
Poids moléculaire (g/mol): 218.03
Formule moléculaire: C7H5BrFNO
InChi Key: MJDRFCPNHLHNON-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=C(F)C=C(Br)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats