accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2(S)ONH2OHO

CAS RN 2922-83-0

IUPAC Nor: (2S)-2-amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
Synonymes: L-kynurenine
Poids moléculaire (g/mol): 208.22
Formule moléculaire: C10H12N2O3
InChi Key: YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
SMILES: N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O
Forme physique 
  • (1)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)