accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPSOCH3ONClClCl

CAS RN 2921-88-2

IUPAC Nor: O,O-diethyl O-3,5,6-trichloropyridin-2-yl phosphorothioate
Synonymes: terial suSCon Green piridane killmaster equity radar (fungicide) m-chlorpyrifos zidil pyrinex grofo
Poids moléculaire (g/mol): 350.57
Formule moléculaire: C9H11Cl3NO3PS
InChi Key: SBPBAQFWLVIOKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats