CAS RN 28508-48-7
IUPAC Nor:
sodium 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
Synonymes:
sodium 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol):
190.13
Formule moléculaire:
C8H7NaO4
InChi Key:
ZFRVFUWCVYLUIH-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Na+].COC1=C(O)C=CC(=C1)C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Sodium 4-hydroxy-3-méthoxybenzoate 98,0+%, TCI America™
CAS: 28508-48-7 Formule moléculaire: C8H7NaO4 Poids moléculaire (g/mol): 190.13 Numéro MDL: MFCD00016534 Clé InChI: ZFRVFUWCVYLUIH-UHFFFAOYSA-M Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Sodium Salt, Sodium Vanillate, Vanillic Acid Sodium Salt PubChem CID: 23675709 Nom de l’IUPAC: sodium; 4-hydroxy-3-méthoxybenzoate SOURIRES: COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]