accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NClOO

CAS RN 2797-51-5

IUPAC Nor: 2-amino-3-chloro-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Synonymes: 2-amino-3-chloronaphthalene-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol): 207.61
Formule moléculaire: C10H6ClNO2
InChi Key: OBLNWSCLAYSJJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats