CAS RN 2766-77-0
IUPAC Nor:
8-[2-(naphthalen-1-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-oxo-7,8-dihydronaphthalene-1,3-disulfonic acid disodium
Synonymes:
8-[2-(naphthalen-1-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-oxonaphthalene-1,3-disulfonic acid disodium
Poids moléculaire (g/mol):
504.44
Formule moléculaire:
C20H14N2Na2O7S2
InChi Key:
AJCQNUXLYVWDGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC(=C2C(C=CC(=O)C2=NNC2=CC=CC3=CC=CC=C23)=C1)S(O)(=O)=O
1
–
2
de
2
résultats
1
Ponceau 6R, ≥98% (HPLC), MilliporeSigma™ Supelco™
Ponceau 6R est un colorant azotique rouge largement utilisé comme colorant alimentaire et aussi utilisé pour la coloration histologique. Il est soluble dans l’eau et légèrement soluble dans l’éthanol.
2
Crystal poncaeu 6R, 90%, MP Biomedicals™
CAS: 2766-77-0 Formule moléculaire: C20H14N2Na2O7S2 Poids moléculaire (g/mol): 504.44 Numéro MDL: MFCD00013279 Clé InChI: AJCQNUXLYVWDGD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Acid Red 44,Brilliant Crystal Scarlet PubChem CID: 88640932 Nom de l’IUPAC: 8-[2-(naphtalène-1-yl)hydrazine-1-ylidène]-7-oxo-7,8-dihydronaphtalène-1,3-acide disulfurique disodique SOURIRES: [Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC(=C2C(C=CC(=O)C2=NNC2=CC=CC3=CC=CC=C23)=C1)S(O)(=O)=O