accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CClNH2

CAS RN 27298-99-3

IUPAC Nor: 1-(4-chlorophenyl)ethan-1-amine
Synonymes: 1-(4-chlorophenyl)ethanamine
Poids moléculaire (g/mol): 155.63
Formule moléculaire: C8H10ClN
InChi Key: PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N)C1=CC=C(Cl)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats