accessibility menu, dialog, popup

UserName

SSOOOOONOHNHCH3H3CCH3H3CNa(Z)(Z)

CAS RN 2650-17-1

IUPAC Nor: sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
Synonymes: sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzenesulfonate
Poids moléculaire (g/mol): 538.61
Formule moléculaire: C25H27N2NaO6S2
InChi Key: VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
SMILES: [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Couleur 
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats