missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xylène cyanol FF, ∼75%

Numéro de catalogue. AC440700500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC440700500 50 g Bouteille en verre
AC440700100 10 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC440700500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 440700500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538,61 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2650-17-1
Formule moléculaire C25H27N2NaO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 538.61
Numéro MDL MFCD00019481
Clé InChI VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Synonyme Acid blue 147 monosidium salt, C.I. 42135
Nom de l’IUPAC sodium 4-{[4-(éthylamino)-3-méthylphényl][(1Z,4Z)-4-(éthylimino)-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl}-3-sulfobenzène-1-sulfonate
SOURIRES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Xylene cyanol FF
Emballage Bouteille en verre
Notes sur le pourcentage d’essai ∽75%
Couleur Bleu/Gris vers Vert
Quantité 50 g
Forme physique Poudre
Poids de formule 538.61

RUO – Usage réservé à la recherche