CAS RN 261723-26-6
IUPAC Nor:
1-(5-chloro-2-fluorophenyl)methanamine
Synonymes:
1-(5-chloro-2-fluorophenyl)methanamine
Poids moléculaire (g/mol):
159.59
Formule moléculaire:
C7H7ClFN
InChi Key:
BFLBLJKULFDOTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NCC1=CC(Cl)=CC=C1F
1
–
1
de
1
résultats
1
5-Chloro-2-fluorobenzylamine 97.0+%, TCI America™
CAS: 261723-26-6 Formule moléculaire: C7H7ClFN Poids moléculaire (g/mol): 159.59 Numéro MDL: MFCD01631440 Clé InChI: BFLBLJKULFDOTN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-chloro-2-fluorobenzylamine,5-chloro-2-fluorophenyl methanamine,2-fluoro-5-chlorobenzylamine,2-fluoro-5-chlorobenzyl amine,1-5-chloro-2-fluorophenyl methanamine,5-chloro-2-fluoro-benzylamine,5-chloro-2-fluorophenyl methylamine,5-chloro-2-fluorobenzyl amine,pubchem4378 CID PubChem: 2773616 Nom IUPAC: 1-(5-chloro-2-fluorophenyl)methanamine SMILES: NCC1=CC(Cl)=CC=C1F