accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNOOH

CAS RN 259807-47-1

IUPAC Nor: 2-(pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Synonymes: 2-(pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 201.19
Formule moléculaire: C10H7N3O2
InChi Key: GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CN=C(N=C1)C1=CC=NC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)