CAS RN 25978-74-9
IUPAC Nor:
methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
Synonymes:
methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol):
191.19
Formule moléculaire:
C10H9NO3
InChi Key:
RYJSFYBJYKFNCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CC(C#N)=C(OC)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Méthyl 3-cyano-4-méthoxybenzoate, 97%
Méthyl 3-cyano-4-méthoxybenzoate, 97%
CAS: 25978-74-9 Formule moléculaire: C10H9NO3 Poids moléculaire (g/mol): 191.186 Numéro MDL: MFCD00052930 Clé InChI: RYJSFYBJYKFNCF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzoic acid, 3-cyano-4-methoxy-, methyl ester,acmc-1cj4t,methyl 3-cyano-4-methoxy-benzoate,methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate.,methyl 3-cyano-4-methyloxy benzoate,3-cyano-4-methoxy-benzoic acid methyl ester,benzoicacid,3-cyano-4-methoxy-,methyl ester PubChem CID: 2801011 Nom de l’IUPAC: Méthyle 3-cyano-4-méthoxybenzoate SOURIRES: COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)C#N