accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOCH3

CAS RN 2555-28-4

IUPAC Nor: 7-methoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Synonymes: coumarin,4-methyl-7-methoxy
Poids moléculaire (g/mol): 190.2
Formule moléculaire: C11H10O3
InChi Key: UDFPKNSWSYBIHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2C(C)=CC(=O)OC2=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats