accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H2NFFF

CAS RN 25449-96-1

IUPAC Nor: 2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Synonymes: 2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol): 175.15
Formule moléculaire: C8H8F3N
InChi Key: BCLCKENDTZITFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1N)C(F)(F)F
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats