accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2530-86-1

CH3OSiNH3CCH3OH3COH3C

CAS RN 2530-86-1

IUPAC Nor: dimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine
Synonymes: dimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine
Poids moléculaire (g/mol): 207.35
Formule moléculaire: C8H21NO3Si
InChi Key: QIOYHIUHPGORLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CO[Si](CCCN(C)C)(OC)OC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats