CAS RN 2527-96-0
IUPAC Nor:
methyl 5-methylfuran-2-carboxylate
Synonymes:
methyl 5-methylfuran-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
140.14
Formule moléculaire:
C7H8O3
InChi Key:
XBYZJUMTKHUJIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CC=C(C)O1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Méthyl 5-méthyl-2-furoate, 97%
Méthyl 5-méthyl-2-furoate, 97%
CAS: 2527-96-0 Formule moléculaire: C7H8O3 Poids moléculaire (g/mol): 140.138 Numéro MDL: MFCD04116374 Clé InChI: XBYZJUMTKHUJIY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: methyl 5-methyl-2-furoate,2-furancarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester,5-methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester,zlchem 1125,acmc-20akg0,methyl5-methylfuran-2-carboxylate,methyl 5-methyl-2-furancarboxylate,2-furancarboxylic acid,5-methyl-, methyl ester PubChem CID: 137628 Nom de l’IUPAC: Méthyle 5-méthylfuran-2-carboxylate SOURIRES: CC1=CC=C(O1)C(=O)OC