missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 5-méthyl-2-furoate, 97%
Description
Les furans présentant un substituant approprié en positions 2- peuvent être transformés en d’autres systèmes au caractère aromatique par méthoxylation des acétaux cycliques de composés 1,4-dicarbonyles, suivie de condensations intramoléculaires dans les solutions acides.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les furans présentant un substituant approprié dans les positions 2- peuvent être transformés en d’autres systèmes au caractère aromatique par méthoxylation des acétaux cycliques de composés 1,4-dicarbonyles, suivie de condensations intramoléculaires dans le courant alternatif
Les furans présentant un substituant approprié dans les positions 2- peuvent être transformés en d’autres systèmes au caractère aromatique par méthoxylation des acétaux cycliques de composés 1,4-dicarbonyles, suivie de condensations intramoléculaires dans le courant alternatif
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 5-methyl-2-furoate |
| Densité | 1.114 |
| Point d’ébullition | 255 °C |
| Point d’éclair | 87 °C (189 °F) |
| Indice de réfraction | 1.493 |
| Quantité | 1 g |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 140.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H227 Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P280-P370+P378q-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche