accessibility menu, dialog, popup

UserName

NClClNOO

CAS RN 25194-01-8

IUPAC Nor: 2,6-dichloro-4-nitropyridine
Synonymes: 2,6-dichloro-4-nitropyridine
Poids moléculaire (g/mol): 192.98
Formule moléculaire: C5H2Cl2N2O2
InChi Key: BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats