missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichloro-4-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH2713106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2713106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH2713106 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2713106
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 25194-01-8 | Molecular Formula: C5H2Cl2N2O2 | Molecular Weight: 192.983 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 25194-01-8
Formule moléculaire C5H2Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.983
Numéro MDL MFCD05670545
Clé InChI BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-nitro-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-nitro, 2 6-dichloro-4-nitropyridine, ksc555c7j, 4-nitro-2,6-dichloro-pyridine, pyridine,2,6-dichloro-4-nitro, 2,6-dichloro-4-nitropyridine
PubChem CID 3841070
Nom de l’IUPAC 2,6-dichloro-4-nitropyridine
SOURIRES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Point de fusion 94 °C à 98 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 192.99
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche