accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25013-15-4

CH3CH2

CAS RN 25013-15-4

IUPAC Nor: 1-ethenyl-3-methylbenzene
Synonymes: M-methylstyrene
Poids moléculaire (g/mol): 118.18
Formule moléculaire: C9H10
InChi Key: JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(C=C)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats