CAS RN 24994-04-5
IUPAC Nor:
5-(4-methylphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-1-ide
Synonymes:
5-(4-methylphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-1-ide
Poids moléculaire (g/mol):
159.17
Formule moléculaire:
C8H7N4
InChi Key:
BGPRHGOVLWPJPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(C=C1)C1=NN=N[N-]1
1
–
1
de
1
résultats
1
5-(p-Tolyl)-1H-tétrazole 98,0+%, TCI America™
CAS: 24994-04-5 Formule moléculaire: C8H8N4 Poids moléculaire (g/mol): 160.18 Numéro MDL: MFCD01318164 Clé InChI: BCCJIAZPYBJASR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-4-methylphenyl-1h-tetrazole,5-p-tolyl-1h-tetrazole,5-4-methylphenyl-2h-tetrazole,5-4-methylphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole,5-p-tolyl-2h-tetrazole,5-4-methylphenyl-2h-1,2,3,4-tetraazole,5-p-methylphenyl-1h-tetrazole,5-4-methylphenyl tetrazole PubChem CID: 285164 Nom de l’IUPAC: 5-(4-méthylphényl)-2H-tétrazole SOURIRES: CC1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2