accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)OCH3NH2OHCl

CAS RN 2491-20-5

IUPAC Nor: methyl (2S)-2-aminopropanoate hydrochloride
Synonymes: D-alanyl ester hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 139.58
Formule moléculaire: C4H10ClNO2
InChi Key: IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
SMILES: Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)