missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A14665G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A14665G 5 g
A146625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A14665G Fournisseur TCI America Code fournisseur A14665G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2491-20-5
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00063663
Clé InChI IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Synonyme l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
PubChem CID 2733257
Nom de l’IUPAC Chlorhydrate de méthyle (2S)-2-aminopropanoate
SOURIRES Cl.COC(=O)[C@H](C)N

Spécifications

Nom ou substance chimique L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
Point de fusion 108 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 139.58
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline