accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3SiH3CCH3OO2H2H2H2H

CAS RN 24493-21-8

IUPAC Nor: sodium 3-(trimethylsilyl)(²H₄)propanoate
Synonymes: sodium 3-(trimethylsilyl)(²H₄)propanoate
Poids moléculaire (g/mol): 172.27
Formule moléculaire: C6H13NaO2Si
InChi Key: OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
SMILES: [Na+].[2H]C([2H])(C([O-])=O)C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats