accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SSO

CAS RN 24445-35-0

IUPAC Nor: 5-(methylsulfanyl)thiophene-2-carbaldehyde
Synonymes: 5-(methylsulfanyl)thiophene-2-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 158.23
Formule moléculaire: C6H6OS2
InChi Key: RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=CC=C(S1)C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats