accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOHOON

CAS RN 24057-28-1

IUPAC Nor: 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; pyridine
Synonymes: pyridinium p-toluenesulfonate
Poids moléculaire (g/mol): 251.3
Formule moléculaire: C12H13NO3S
InChi Key: ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=NC=C1.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
  • (4)
Forme physique 
  • (3)
  • (3)
  • (4)
Quantité 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)