accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CSOONCH3OOCH3CH3

CAS RN 240423-53-4

IUPAC Nor: 2-(N-benzyl2,4,6-trimethylbenzenesulfonamido)-1-phenylpropyl acetate
Synonymes: 2-(N-benzyl2,4,6-trimethylbenzenesulfonamido)-1-phenylpropyl acetate
Poids moléculaire (g/mol): 465.61
Formule moléculaire: C27H31NO4S
InChi Key: MCELVTKIIIBSDU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C(OC(C)=O)C1=CC=CC=C1)N(CC1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C1=C(C)C=C(C)C=C1C
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats