missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide acétique (1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mésitylènesulfonyl)amino]-1-Ester de phénylpropyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetic Acid (1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulfonyl)amino]-1-phenylpropyl Ester [Reagent for doubl |
| Point de fusion | 121 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 465.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |