accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 238-84-6

IUPAC Nor: 11H-benzo[a]fluorene
Synonymes: benzo(A)fluorene 11H-benzo(A)fluorene benzo(a)fluorene
Poids moléculaire (g/mol): 216.28
Formule moléculaire: C17H12
InChi Key: HKMTVMBEALTRRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1C2=CC=CC=C2C2=CC=C3C=CC=CC3=C12
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats