CAS RN 22921-72-8
IUPAC Nor:
[(5-bromopentyl)oxy]benzene
Synonymes:
[(5-bromopentyl)oxy]benzene
Poids moléculaire (g/mol):
243.14
Formule moléculaire:
C11H15BrO
InChi Key:
WNGRHTGNGQSCTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrCCCCCOC1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
5-Phénoxyamyl Bromure 95,0+%, TCI America™
CAS: 22921-72-8 Formule moléculaire: C11H15BrO Poids moléculaire (g/mol): 243.144 Numéro MDL: MFCD00039203 Clé InChI: WNGRHTGNGQSCTL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-Phenoxypentyl Bromide, 5-Bromoamyl Phenyl Ether, 5-Bromopentyl Phenyl Ether PubChem CID: 140973 Nom de l’IUPAC: 5-bromopentoxybenzène SOURIRES: C1=CC=C(C=C1)OCCCCCBr