accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 22900-11-4

H3CONHOOHHOOHOOCH3OHHO

CAS RN 22900-11-4

IUPAC Nor: methyl 5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)oxane-2-carboxylate
Synonymes: methyl 5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)oxane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 323.3
Formule moléculaire: C12H21NO9
InChi Key: BKZQMWNJESHHSA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1(O)CC(O)C(NC(C)=O)C(O1)C(O)C(O)CO
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats