CAS RN 2279-15-4
IUPAC Nor:
(2R)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Synonymes:
(2R)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid|Z-D-TRP-OH
Poids moléculaire (g/mol):
338.36
Formule moléculaire:
C19H18N2O4
InChi Key:
AHYFYYVVAXRMKB-QGZVFWFLSA-N
SMILES:
OC(=O)[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Nalpha-Carbobenzoxy-D-tryptophane 98,0+%, TCI America™
CAS: 2279-15-4 Formule moléculaire: C19H18N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 338.36 Numéro MDL: MFCD00037945 Clé InChI: AHYFYYVVAXRMKB-QGZVFWFLSA-N Synonyme: z-d-trp-oh,n-cbz-d-tryptophan,z-d-tryptophan,cbz-d-trp-oh,nalpha-cbz-d-tryptophan,r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid,n a-benzyloxycarbonyl-d-tryptophan,chembl65134,nalpha-carbobenzoxy-d-tryptophan,d-tryptophan, n-phenylmethoxy carbonyl PubChem CID: 700663 Nom de l’IUPAC: (2R)-2-{(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(1H-indol-3-yl)acide propanoïque SOURIRES: OC(=O)[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1