CAS RN 225920-05-8
IUPAC Nor:
1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Synonymes:
1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Poids moléculaire (g/mol):
258.16
Formule moléculaire:
C10H8F6O
InChi Key:
MMSCIQKQJVBPIR-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
(S)-1-[3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl]éthanol 98,0+%, TCI America™
CAS: 225920-05-8 Formule moléculaire: C10H8F6O Poids moléculaire (g/mol): 258.163 Numéro MDL: MFCD03093010 Clé InChI: MMSCIQKQJVBPIR-YFKPBYRVSA-N Synonyme: (S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl Alcohol, (S)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl Alcohol PubChem CID: 9816575 Nom de l’IUPAC: (1S)-1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanol SOURIRES: CC(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O