CAS RN 222166-46-3
CAS RN 222166-46-3
IUPAC Nor:
3,6-dibromo-9-({2-[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]phenyl}methyl)-9H-carbazole
Synonymes:
3,6-dibromo-9-({2-[(3,6-dibromocarbazol-9-yl)methyl]phenyl}methyl)carbazole
Poids moléculaire (g/mol):
752.14
Formule moléculaire:
C32H20Br4N2
InChi Key:
ZHQHEWRIQYHYBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC2=C(C=C1)N(CC1=CC=CC=C1CN1C3=C(C=C(Br)C=C3)C3=C1C=CC(Br)=C3)C1=C2C=C(Br)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene 98.0+%, TCI America™
CAS: 222166-46-3 Formule moléculaire: C32H20Br4N2 Poids moléculaire (g/mol): 752.142 Clé InChI: ZHQHEWRIQYHYBQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 9,9′-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis(3,6-dibromo-9H-carbazole) CID PubChem: 132274867 Nom IUPAC: 3,6-dibromo-9-[[2-[(3,6-dibromocarbazol-9-yl)methyl]phenyl]methyl]carbazole SMILES: C1=CC=C(C(=C1)CN2C3=C(C=C(C=C3)Br)C4=C2C=CC(=C4)Br)CN5C6=C(C=C(C=C6)Br)C7=C5C=CC(=C7)Br