accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNSOHOHOOHOHO(E)

CAS RN 22204-24-6

IUPAC Nor: 1-methyl-2-[(1E)-2-(thiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine; 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
Synonymes: pyrantel pamoate
Poids moléculaire (g/mol): 594.68
Formule moléculaire: C34H30N2O6S
InChi Key: AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
SMILES: CN1CCCN=C1\C=C\C1=CC=CS1.OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)