accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 220227-84-9

IUPAC Nor: 3-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Synonymes: 3-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol): 260.61
Formule moléculaire: C7H4ClF3O3S
InChi Key: DODDSXTWDSJCDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)OC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats