accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFCl

CAS RN 21742-00-7

IUPAC Nor: 1-(chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Synonymes: 1-(chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol): 194.58
Formule moléculaire: C8H6ClF3
InChi Key: BBXDMCQDLOCXRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=CC=C1CCl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats