missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Trifluorométhyl)Chlorure de benzyle 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T27315G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T27315G 5 g
T273125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T27315G Fournisseur TCI America Code fournisseur T27315G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 21742-00-7
Formule moléculaire C8H6ClF3
Poids moléculaire (g/mol) 194.581
Numéro MDL MFCD00009920
Clé InChI BBXDMCQDLOCXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl benzylchloride, 2-trifluoromethylbenzyl chloride, o-trifluoromethylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-2-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-xylene, g1r bxfff, pubchem4692, acmc-209fnp
PubChem CID 89028
Nom de l’IUPAC 1-(chlorométhyl)-2-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)CCl)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(Trifluoromethyl)benzyl Chloride
Couleur Jaune
Point d’ébullition 110 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 194.58
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide